Suppilot, lyhyt varsi
Toimittaja: Vitlab
221-0158EA 5.9 EUR
221-0158 221-1417 221-0152 221-0153 221-0154 221-0155 221-0156 221-0157
Suppilot, lyhyt varsi
Suppilot Suodatussuppilot Suodatussuppilot
PP,läpikuultava.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Voidaan autoklavoida
  • Soveltuu käytettäväksi tavallisen suodatinpaperin kanssa