Suppilot, säiliöille
Toimittaja: VITLAB
221-1412EA 19.8 EUR
221-1412 221-1411 221-1414 221-1415 221-1413
Suppilot, säiliöille
Suppilot Suodatussuppilot Tynnyrisuppilot
PP tai HDPE, läpinäkyvä.
  • Erittäin hyvä (PP) tai hyvä (HDPE) kemikaalien kestävyys
  • Suppiloille 221-1411 ja 221-1412 saatavana irrallinen sihti, joka tehty ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista (koodi 221-1416)
  • Nopea ja helppo puhdistaa
Säiliöiden täyttämiseen nopeasti suurella määrällä nestettä tai jauhemaista ainetta.