Suppilo, vakiohios
Toimittaja: Lenz
221-0136EA 29.8 EUR
221-0136 221-0137 221-0138 221-1185
Suppilo, vakiohios
Suppilot Suodatussuppilot Suppilot, kartiohiokset
Borosilikaattilasia 3,3.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Sopii nesteiden tai jauhemaisten reagenssien siirtämiseen pulloihin, joissa on vakiohios.