Funnel with short stem, ribbed, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
519-2547EA 33.4 EUR
519-2547 221-0139 221-1182 221-0140
Funnel with short stem, ribbed, DURAN®
Suppilot Suodatussuppilot Suodatussuppilot
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, ribbed walls.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
For rapid filtration. Cone angle 60°. Funnel lip is ground and fire-polished.