Suppilot, joissa lyhyt varsi
Toimittaja: Hecht
221-0133EA 5.2 EUR
221-0133 221-1139 221-1137 221-0134 221-0132 221-0127 221-1135 221-0128 221-0135 221-0131 221-0129 221-0126 221-0130
Suppilot, joissa lyhyt varsi
Suppilot Suodatussuppilot Suodatussuppilot
Soda-lasi
  • Hyvät kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet
  • Ei sovi käyttötarkoituksiin, joissa on korkea lämpörasitus
  • Nopea ja helppo puhdistaa
Sileät sisäseinät
Sertifikaatit: DIN ISO 4798