Tiputussuppilot, sylinterimalliset, ei paineentasausta
Toimittaja: Lenz
271-5115EA 135 EUR
271-5115 271-5114 271-5103 271-5116 201-0896 271-5113 271-5102 271-5112
Tiputussuppilot, sylinterimalliset, ei paineentasausta
Suppilot Tippasuppilot, NS-hios
DURAN®, borosilikaattilasia, kirkas, lasiavain.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Vakiohiokset. Tilavuusasteikko. Hanassa kierresuoja.