Hait: Suodatussuppilot
129  results were found
SearchResultCount:"129"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate 3.3 glass.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP, läpikuultava.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PTFE, white.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: White glazed porcelain.
Tuoteluettelon nro: (221-0274)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Made of clay-coated heavy paper stock.
UOM: 1 * 25 Items
Sustainable Materials
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate 3.3 glass.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Lyhytkantaiset suppilot, kertakäyttöiset, with short stem, disposable, VWR®, PP, Suppilon ulkohalk.: 65 mm, Varren ulkohalk.: 7,4/4,3 mm, Pituus: 74,4 mm, Varren pituus: 22,7 mm
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: Borosilikaattilasia 3.3
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: HDPE, läpikuultava.
Tarjous
Toimittaja: RSG
Kuvaus: Stainless steel 1.4301.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: Borosilikaattilasia, luokka 3.3.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: Borosilikaattilasia 3.3.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: These conical shaped funnels, made of borosilicate glass, are with standard joint core and filter disc.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: These laboratory glasswares are made of pure borosilicate glass 3.3.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: Borosilikaattilasia 3.3.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 129
no targeter for Bottom