Büchner-suppilo
Toimittaja: Haldenwanger
511-2503EA 89.8 EUR
511-2503 511-2504 511-2501 511-2512 511-2502 511-2513 511-2510 511-2511 511-2500 511-2509 511-2507 511-2508 511-2505 511-2506
Büchner-suppilo
Suppilot Suodatussuppilot Büchner-suppilot
Valkolasitettua posliinia.
Voidaan käyttää paperi- tai membraanisuodattimien kanssa.
Sertifikaatit: DIN 12 905 (paitsi tuotteet 511-2502, 511-2501 ja 511-2500).