Suodatussuppilo, VitraPOR®
Toimittaja: ROBU
VitraPOR®
511-0379EA 52.5 EUR
511-0379 511-0378 511-3304 511-3303 511-3302 511-3301 511-0382 511-0381 511-0383 511-0380
Suodatussuppilo, VitraPOR®
Suppilot Suodatussuppilot Suodatussuppilot
Borosilikaattilasia 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Kiinteä suodatinlevy sintrattua lasia.