Suodatussuppilo, Allihn, VitraPOR®
Toimittaja: ROBU
VitraPOR®
511-3104EA 35.5 EUR
511-3104 511-3103 511-3102 511-3101 511-0241
Suodatussuppilo, Allihn, VitraPOR®
Suppilot Suodatussuppilot Mikrosuodatussuppilot
Borosilikaattilasia 3.3.
Integroitu sintrattu lasisuodatinlevy. Korkeus sintratun lasisuodatinlevyn yläpuolella: 100 mm.