Suppilot Dr. Hirschin mukaan
Toimittaja: Haldenwanger
519-2395EA 91.9 EUR
519-2395 519-2394 519-2391 519-2393 519-2392
Suppilot Dr. Hirschin mukaan
Suppilot Suodatussuppilot Suodatussuppilot
Suppiloa, jossa on sisäänrakennettu ja rei'itetty suodatinlevy, voidaan käyttää paperi- tai membraanisuodattimien kanssa.