Hait: Membraanisuodatinsuppilot
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate 3.3 glass.
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: The Sentino® filter funnel and adapter are designed with a press-fit seal, membrane guides and forceps access point allowing for simple set-up and mem...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Ready to use disposable filter funnels with 47 mm diameter filtration membrane for microbiological analysis. Eliminates the cleaning and sterilisation...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Polyfenyylisulfonia, voidaan autoklavoida.
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: PC, voidaan autoklavoida.
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: Ruostumatonta terästä, autoklavoida.
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Polyfenyylisulfoni, voidaan autoklavoida.
Tuoteluettelon nro: (516-7017)
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: Borosilikaattilasia, PTFE-rengas, voidaan autoklavoida.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: These filter units with PP funnel and base and cellulose nitrate membrane are developed for the detection and enumeration of microorganisms in pharmac...
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: Borosilicate glass, anodised aluminium clamp, silicone lid, autoclavable.
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Borosilicate glass, aluminium clamp.
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: Sterile disposable plastic funnels for colony and particle counting. To use with Sartorius membranes and culture media discs.
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Convenient and economical choice for sterility testing within isolators.
Tarjous
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Product includes sample container and filter funnel all-in-one. No need to transfer sample from cup to disposable funnel and risk introducing contamin...
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: Ready to use, sterile Microsart® @filter units combine a funnel, a filter base and a membrane filter in one unit. They have been specifically develope...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Ideal for concentrating organisms in fluid samples. Flat, smooth surface allows for easy elution of organisms or particulate. Collection of organisms ...
Tarjous
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom