Suodatinsuppilo MicroFunnel™
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-8960EA 465 EUR
516-8960 516-8963 516-8962 515-0048 515-0158 516-0427 516-8965 516-8966 516-8958 515-0050 516-8969 516-8968
Suodatinsuppilo MicroFunnel™
Suppilot Membraanisuodatinsuppilot
Ready to use disposable filter funnels with 47 mm diameter filtration membrane for microbiological analysis. Eliminates the cleaning and sterilisation required with reusable funnels. Membrane easily removed for culturing on agar or broth medium.
Suodatusalue: 13,46 cm².
Halkaisija × K:
100 ml: 61×76 mm kannen kanssa
300 ml: 88×91 mm kannen kanssa
Membraanit:
GN-6 Metricel®: selluloosaeetterien seos, valkoinen
Supor®: polyeetterisulfoni, valkoinen
Metricel® Black: modifioitu polyeetterisulfoni, musta
* kannessa petrimalja, jossa imutyyny.
Halkaisija × K: 100 ml: 61×76 mm kannen kanssa; 300 ml: 88×91 mm kannen kanssa
Steriilisti yksittäispakattu