Suodatinsuppilo MicroFunnel™ Plus
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
MicroFunnel™
515-0052EA 305 EUR
515-0052 516-9891 516-9890 515-0055 515-0157 516-9337 516-8964
Suodatinsuppilo MicroFunnel™ Plus
Suppilot Membraanisuodatinsuppilot
Product includes sample container and filter funnel all-in-one. No need to transfer sample from cup to disposable funnel and risk introducing contamination. Vented lid snaps on to the funnel to give a liquid-tight seal which allows filtration without having to open the funnel.
Suodatusalue: 13,46 cm²
Enimmäislämpötila näytteenottoon:
GN-6 Metricel® ja Metricel® Black: huoneen lämpötila; Supor®: 90 °C
Halkaisija × K:
100 ml: 61×76 mm kannen kanssa
300 ml: 87×89 mm kannen kanssa
Membraanit:
GN-6 Metricel®: selluloosaesterien seos, valkoinen
Supor®: hydrofiilinen polyeetterisulfoni, valkoinen
Metricel® Black: modifioitu polyeetterisulfoni, musta
Pakkaus: Steriilisti yksittäispakattu.