Vakuumisuodatusyksiköt
Toimittaja: Sartorius
512-3310EA 219 EUR
512-3310 512-3311
Vakuumisuodatusyksiköt
Suppilot Membraanisuodatinsuppilot
PC, voidaan autoklavoida.
Alle 200 ml vesiliuosten kirkastamiseen tai steriilisuodatukseen.