Vakuumisuodatussuppilo
Toimittaja: Sartorius
511-0132EA 436 EUR
511-0132 516-7015
Vakuumisuodatussuppilo
Suppilot Membraanisuodatinsuppilot
Borosilicate glass, aluminium clamp, autoclavable.
Suppilo liitetään kumitulpalla imupulloon
516-7016: Suodatintukena lasisintteri
511-0132: Suodatintukena PTFE-pinnoitettu teräsverkko