Suodatinsuppilo
Toimittaja: Sartorius
516-7034EA 475 EUR
516-7034 516-7033
Suodatinsuppilo
Suppilot Membraanisuodatinsuppilot
Ruostumatonta terästä, autoklavoida.
Para uso con soportes de filtros para recuento de colonias.
Tilaustiedot: Vain suppilo ja puristin kuuluvat mukaan (kansi ja tiiviste tilataan erikseen).