Suodatinsuppilo magneettikiinnityksellä
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-7590EA 455 EUR
516-7590 516-7593 516-7594 516-7597 PALL4242
Suodatinsuppilo magneettikiinnityksellä
Suppilot Membraanisuodatinsuppilot
Polyfenyylisulfoni, voidaan autoklavoida.
  • Vuotamaton magneettikiinnitys, helppo käyttää
  • Soveltuu käytettäväksi vaahdonestoaineiden ja monien muiden liuottimien kanssa
Vakuumisuodatus veden analysointiin.
Tehollinen suodatusalue: 150 ja 300 ml: 9,6 cm², 500 ml: 13,1 cm²
Kokonaishalk.×K: 150 ml: 76×178 mm, 300 ml: 76×229 mm, 500 ml: 89×196 mm
Sisältää kannen