Suoja-astiat, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
119-3010EA 243 EUR
119-3010 119-3004
Suoja-astiat, Nalgene®
Pullot Muovipullot
HDPE.
  • 10 L, valmistettu fluoratusta HDPE-muovista, 4 L, HDPE
  • Polypropeenisuppilossa on helppokäyttöisellä turvasalvalla varustettu kansi, joka minimoi roiskumisen ja haihtumisen
  • Sisäänrakennettu ilmaustulppa tasaa paineen kaatamisen aikana ja estää käytönaikaiset päästöt
  • Korkki/sovitin voidaan yhdistää myös ulkoiseen ruiskusuodattimeen
  • Suppilon pohjalla oleva irrotettava polypropeenisihti/-suodatin kerää isot hiukkaset