Sedimentaatiokartio, Imhoff
Toimittaja: VITLAB
532-0099EA 56.5 EUR
532-0099
Sedimentaatiokartio, Imhoff
Suppilot Sedimentaatiokartiot
Styreeniakryylinitriili (SAN), PP-kierretulppa.
  • Yhtä läpinäkyvä kuin lasi
  • Helppo tyhjennys kierretulpan avulla
Mitta-asteikko: 0-2 ml:0,1/ 2-10 ml:0,5/ 10-40 ml:1/ 40-100 ml:2/ 100-1000 ml:10