Hait: Erotussuppilot
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate 3.3 glass, with NS-PE stopper.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate 3.3 glass with NS-PE stopper.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasia kanssa NS-PE-tulppa.
Tuoteluettelon nro: (LENZ400308)
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Separating Funnels, PA, Tilavuus: 25 ml, Naaras: 19/16 NS
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasia, kanssa NS-PE-tulppa.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN® borosilikaattilasia, kanssa NS-PE-tulppa.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN® borosilikaattilasia, kanssa NS-PE-tulppa.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Separating funnels, conical, made of borosilicate glass 3.3, amber coloured.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Separating funnels, Squibb, stopcock with glass or PTFE key, made of borosilicate glass amberized.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PPCO, läpikuultava, TFE-sulkuhana, PP-kierresulku.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, stopcock with glass key and plastic stopper.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with NS-PE stopper.
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: FEP läpikuultava, TFE-sulkuhana, ETFE kierresulku.
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Separating funnels, conical, made of DURAN® borosilicate glass 3.3, with solid glass or interchangeable PTFE key and plastic stopper.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: PP, high clarity, PTFE stopcock, PP screw cap.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom