Lisävarusteet, Erotussuppiloiden pidike
Toimittaja: Kartell
plastilab®
527-1999EA 16.5 EUR
527-1999
Lisävarusteet, Erotussuppiloiden pidike
Statiivit
PP.
Ei voi käyttää halkaisijaltaan <75 mm:n suppiloiden kanssa.
Not usable with funnels Ø less 75 mm.