Hait: Kaasuilmasinputket
Laaja valikoima ilmasinputkia (eng.gas detection tubes) eri kaasuille ja höyrystyville aineille sekä eri pitoisuusalueille. Passiivisia dositubeja käytetään pitkän aikavälin kaasupitoisuuksien mittaamiseen, kun taas aktiivisissa menetelmissä kaasunäyte imetään ilmasinputkeen esim. käsipumpun avulla. Kaasut ja höyryt todennetaan värimuutoksen perusteella.
Laaja valikoima ilmasinputkia (eng.gas detection tubes) eri kaasuille ja höyrystyville aineille sekä eri pitoisuusalueille. Passiivisia dositubeja käytetään pitkän aikavälin kaasupitoisuuksien mittaamiseen, kun taas aktiivisissa menetelmissä kaasunäyte imetään ilmasinputkeen esim. käsipumpun avulla. Kaasut ja höyryt todennetaan värimuutoksen perusteella.
45  results were found
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: ORBO™ sorbent tubes contain two beds of the same selective adsorbent seperated by glass wool or foam, for gas and vapor sampling.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Gas distribution tubes with lateral ring made of borosilicate glass 3,3.
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: These versatile and recyclable tubes offer excellent properties for diverse applications are made of borosilicate glass 3.3.
Toimittaja: GASTEC
Kuvaus: Passiivisia dositubeja käytetään pitkän aikavälin aikapainotettujen (time-weighted average [TWA]) kaasupitoisuuksien mittaamiseen.
Toimittaja: GASTEC
Kuvaus: Kristallinkirkkaat kaasuputket, joissa on selvät värimuutokset.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: These gas distribution tubes are designed for reactions between gases and liquids. They are made of clear DURAN® borosilicate glass 3.3.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Gas distribution tubes with central ring made of borosilicate glass 3.3.
Toimittaja: Dräger
Kuvaus: To measure the 'spot concentrations' of chlorine for use with an Accuro® pump.
Tuoteluettelon nro: (DRAE8103761)
Toimittaja: Dräger
Kuvaus: To measure the 'spot concentrations' of alcohol for use with an Accuro pump.
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (151-3154)
Toimittaja: Dräger
Kuvaus: Cross sensitivity: Styrene, vinyl acetate, acetaldehyde, acrolein, diesel fuel and furfuryl alcohol are indicated with a yellowish brown discol...
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: Dräger
Kuvaus: To measure the 'spot concentrations' of phosgene for use with an accuro® pump - Uses include determination and measurement of concentration peaks, per...
Toimittaja: Dräger
Kuvaus: To measure the 'spot concentrations' of perchloroethylene for use with an Accuro pump. Uses include determination and measurement of concentration pea...
Toimittaja: Dräger
Kuvaus: To measure the 'spot concentrations' of carbon dioxide for use with an Accuro® pump. Uses include determination and measurement of concentration peaks...
Tuoteluettelon nro: (151-0145)
Toimittaja: Dräger
Kuvaus: Operating conditions: 0 to 40 °C ; 3 to 15 mg/l H₂O absolute humidity.
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (151-0138)
Toimittaja: Dräger
Kuvaus: Desorption stroke in clean air.
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: Dräger
Kuvaus: Different gases and vapours can be detected and measured such as concentration peaks, personal exposure in the inhalation area, detection of leaks in ...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom