Käsineet, puhdastila, steriilit, BioClean Extra™
Toimittaja: Ansell-Nitritex
BioClean Extra™
NITRBLAS-XL-P1EA 672 EUR
NITRBLAS-XL-P1 NITRBLAS-M-P1 112-3079 112-3078 NITRBLAS-S-P1 NITRBLAS-L-P1 112-3081 112-3080
Käsineet, puhdastila, steriilit, BioClean Extra™
Käsineet
Ambidextrous cleanroom gloves with beaded cuffs. Suitable for double donning.
  • Steriili, talkiton, kuvioitu pinta
  • Pitkä varsi suojaa kyynärvartta
  • Proteiinitaso alle 50 µg/g
  • Pitkäaikainen liotus puhtaassa deionisoidussa vedessä takaa, että kloridien ja liukenevien metallien määrä on erittäin pieni
  • Kunkin koon pakkauksessa on yksilöllinen viivakoodi (ITF-14), jolla tiedot saa automaattisesti varastonhallintajärjestelmään
Soveltuvat luokan 10 sekä luokkien ISO 4 ja M2.5 puhdastiloihin.
Sertifikaatit: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003, +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Sterilized in accordance with ISO 11137-1:2006.
Suitable for contact with all foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Pakkaus: yksi pitkävartinen pari kussakin sisäpussissa, yksi sisäpussi Easy Tear™ -polyeteenipussissa, 10 paria kussakin suljetussa polyeteenipussissa, 20 ulkopussia pakkauksessa (200 paria).