Käsineet, puhdastila, lateksi, BioClean Legion™
Toimittaja: Ansell-Nitritex
BioClean Legion™
112-3077EA 833 EUR
112-3077 112-3076 112-3075 112-3074
Käsineet, puhdastila, lateksi, BioClean Legion™
Käsineet
These ambidextrous cleanroom gloves with beaded cuffs can be used in medical as well as in laboratory environments.
  • Steriloimaton, talkiton, kuvioitu pinta
  • Pitkä varsi suojaa kyynärvartta
  • Lateksi on erittäin joustava ja miellyttävä materiaali
  • Pitkäaikainen liotus puhtaassa deionisoidussa vedessä takaa, että kloridien ja liukenevien metallien määrä on erittäin pieni
  • Proteiinitaso alle 50 µg/g
  • Kunkin koon 50 paria sisältävässä ulommassa pussissa on yksilöllinen viivakoodi (EAN-13), samoin ulommassa pahvipakkauksessa (ITF-14). Viivakoodien avulla tiedot saa automaattisesti varastonhallintajärjestelmään
Soveltuvat luokan 100 sekä luokkien ISO 5 ja M3.5 puhdastiloihin.
Sertifikaatit: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 5 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Suitable for contact with dry, alcoholic and acidic foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Pakkaus: 100 kpl tiiviisti suljetussa pussissa; yksi sadan kappaleen pussi tiiviisti suljetussa suurpussissa; 10 suurpussia/laatikko (1000 kpl)