VWR®, Käsineet, nitriili
Toimittaja: VWR
VWR®
112-3101EA 20.6 EUR
112-3101 112-2373 112-2371 112-2372
VWR®, Käsineet, nitriili
Käsineet
Käsineet sopivat molempiin käsiin ja suojaavat tehokkaasti etenkin herkkää ihoa.
  • Steriloimaton, talkiton, kuvioitu pinta
  • Kestävät kemiallisia liuottimia ja rasvoja
  • Pitävä ote silloinkin, kun käsiteltävä kohde on märkä
  • Hyvä vaihtoehto lateksiallergiasta kärsiville
  • Helppo tunnistaa sinisestä väristä
Laboratoriokäyttöön farmasian, teollisuuden ja lääketieteen alalla sekä elintarviketeollisuudessa.
Sertifikaatit: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, PPE Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved.
Varoitus: * Thickness is double-measured, minimum values