Käsineet, nitriili, Showa N-Dex® 7705PFT
Toimittaja: Showa
112-3256EA 29.9 EUR
BESTI7705PFTXL-10 BESTI7705PFTM-08
Käsineet, nitriili, Showa N-Dex® 7705PFT
Eivät sisällä kiihdyttimiä, joita käytetään yleisesti kaikissa kertakäyttöisissä nitriilikäsineissä ja jotka aiheuttavat työperäistä tyypin IV allergiaa. Eivät sisällä luonnonkumilateksia, joten eivät aiheuta lateksiproteiineista johtuvaa tyypin I allergista reaktiota. Valmistusmateriaalissa ei ole lainkaan kiihdyttimiä, joten käsine on väriltään kirkkaanvihreä.
  • Steriloimaton, talkiton, karhennetut sormenpäät
  • Suurempi käyttömukavuus, parempi ote
  • Low modulus -muotoilun ansiosta käsineet istuvat miellyttävästi käteen
  • Sopivat kumpaankin käteen
Sertifikaatit: EN 374; luokka. II; AQL 1.5