Käsineet, Showa N-Dex® 8005
Toimittaja: Showa
112-2222EA 33.1 EUR
BEST8005L
Käsineet, Showa N-Dex® 8005
Näissä pehmeissä kertakäyttökäsineissä on hyvä tuntuma, ja ne suojaavat käyttäjää pistoilta ja kemikaaleilta paremmin kuin luonnonkumilateksista tai vinyylistä valmistetut samanpaksuiset käsineet.
  • Talkittu, ohut pinta
  • Mukavat kädessä, hyvä istuvuus, vähentävät käsien rasitusta ja pitävät ne kuivina ja viileinä
  • Kumpaankin käteen sopivissa käsineissä on vahvistetut rannekkeet
Sertifikaatit: EN 374 (JKL), EN 388 (1000); luokka III, AQL 1.5