Käsineet, kemikaalinkestävät, Showa CHM
Toimittaja: Showa
Chem Master®
The unsupported neoprene over natural rubber gloves are resistant to acids, alcohols, oils, caustics, animal fats and petroleum based solvents.
  • 100% cotton flock lining absorbs perspiration
  • Excellent tear, puncture and abrasion resistance
  • Impermeable for working in damp or greasy environments
  • Surface provides good grip and wet substances can be repelled
  • Wrist well protected
  • Low-soil colour
Ideal for use in the chemical, automotive and metal industry.
Sertifikaatit: EN 374-2/3, EN 388 (2021); Cat. III
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Glove size Väri Pituus Paksuus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
S musta/sininen 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3270
M musta/sininen 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3271
L musta/sininen 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3272
XL musta/sininen 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3273
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Molempiin käsiin sopiva/käsispesifinen Käsispesifinen
Kertakäyttöinen/uudelleenkäytettävä Uudelleenkäytettävä
Pinta Tractor tread
Ranneke Rullattu
EN Normi EN 374-2/3, EN 388 (2021)
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm