Käsineet, kemikaalinkestävät, Showa 878
Toimittaja: Showa
112-3268EA 101 EUR
112-3268 112-3267 112-3266 112-3154
Käsineet, kemikaalinkestävät, Showa 878
Käsineet
Butyylikumi käsineet antavat hyvän suojan syövyttäviä happoja käsiteltäessä ja on erinomainen käsiteltäessa ketoneita ja estereitä. Synteettinen kumi tarjoaa korkean suojan kaasuille ja vesihöyrylle mutta ei ole yhtä kestävä käsine kuin luonnon kumi.
  • Vuoriton, sileä pinta ja rullatut rannekkeet
  • Kevyt ja joustava
  • Käsine ei läpäise nesteitä, joten sitä voi käyttää myös kosteissa tai rasvaisissa olosuhteissa
  • Ranneke estää likaa pääsemästä käsineeseen
Sertifikaatit: EN 388:2016 (2020X), EN ISO 374-1 Type B (BIK), EN ISO 374-5; Cat. III