Käsineet, aluskäsineet, BCR™
Toimittaja: Berkshire
BCR®
112-0532EA 42.5 EUR
112-0532 112-3344 112-0616 115-0537
Käsineet, aluskäsineet, BCR™
Käsineet
Jatkuvasäikeistä, kudottua polyesteriä. Kumpaankin käteen sopivat käsineet suojaavat ja tuntuvat miellyttäviltä pitkänkin käytön jälkeen. Soveltuvat erinomaisesti lateksi- ja PVC-käsineiden tai muiden käsineiden alle ja imevät pitkäkestoisessa käytössä syntyvän kosteuden.
  • Saumattomat käsineet eivät purkaudu ja estävät siten häiritsevien hiukkasten pääseminen puhtaisiin ympäristöihin
  • Konepesu
  • Puolisormeen ylettyvät aluskäsineet mahdollistavat pitävämmän otteen kuin koko käden peittävät mallit; aluskäsineiden materiaali on ohuempaa sormien ja ranteen kohdalla
  • Koko sormen peittävät aluskäsineet suojaavat koko käden lateksi- ja PVC-käsineiden aiheuttamalta ärsytykseltä