Käsineet, neule, Tiger Paw® 76-301
Toimittaja: Ansell
Tiger Paw®
Puuvillasta kudotut, polyesteripinnoitetut Tiger Paw® -käsineet vastaavat monilta osin Tri Grip™ -käsineitä, mutta ovat käytössä edullisemmat. Rakenteeltaan tukevampi käsine on kestävä ja soveltuu raskaampiin töihin.
  • Saumattomat käsineet eivät paina sormia
  • Joustava ranneke pitää käsineet hyvin paikoillaan
  • Hengittävät käsineet vähentävät käsien hikoilua
  • PVC-näppylät takaavat pitävän otteen kosketustuntuman kärsimättä
  • Konepesu 40 °C:ssa
Sertifikaatit: EN 388:2016 (214XB), Cat. II
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Glove size Väri Pituus Pakkaus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
7 beige/sininen 230 - 270 mm 12 pairs/bag 12 PAIR ANSE76-301/7P
8 beige/sininen 230 - 270 mm 12 pairs/bag 12 PAIR 112-0299
9 beige/sininen 230 - 270 mm 12 pairs/bag 12 PAIR 112-0300
10 beige/sininen 230 - 270 mm 12 pairs/bag 12 PAIR 112-3606
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Model 76-301
Molempiin käsiin sopiva/käsispesifinen Käsispesifinen
Disposable/reusable Uudelleenkäytettävä
Vuoren materiaali Polyesteri/puuvilla
Finish Dot coating on palm
Gauge 13
Ranneke Kudottu rannne
EN norm EN 388:2016 (214XB)
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm