Käsineet, Puuvilla, Stringknits™ 76-100
Toimittaja: Ansell
Stringknits™
Molempiin käsiin sopivat, kevyet ja joustavat puuvillakäsineet.
  • Voidaan käyttää yksinään tai aluskäsineinä
  • Ei hiertäviä tai painavia saumoja
  • Ketjukudottu rakenne sallii hyvän ilmanvirtauksen käteen
  • Kaikki mallit pestävissä 40 °C:een lämpötilassa, eivät kutistu, kovetu tai menetä muotoaan
Sertifikaatit: EN 388 (002X), luokka II
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Glove size Väri Pituus Pakkaus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
7 Läpikuultava 215 mm 12 paria/pussi 12 PAIR 112-3598
9 Läpikuultava 215 mm 12 paria/pussi 12 PAIR 112-3702
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tyyppi 76-100
Molempiin käsiin sopiva/käsispesifinen Molempiin käsiin sopiva
Kertakäyttöinen/uudelleenkäytettävä Uudelleenkäytettävä
Vuoren materiaali Puuvilla
Langan paksuus 10
Ranneke Kudottu rannne
EN Normi EN 388 (002X)
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm