Käsineet, yleiskäyttöiset, Resistex Light Grip 2
Toimittaja: Honeywell Safety Products
These polyester/cotton knitted gloves with PVC dot coating on both sides are ideal for the handling of dry and slippery parts.
  • Cotton and polyester fibre blend ensures outstanding comfort and unique flexibility
  • PVC dots on both sides ensure a better grip and an extended life cycle
  • Ambidextrous
  • White colour enhances the glove's hygiene and cleanliness
Suitable for use in administration, agriculture, automotive manufacturing, building and construction, logistics and transportation.
Sertifikaatit: EN 388 (113X); Cat. II
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Glove size Väri Pituus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
7 valkoinen/sininen 250 mm 1 PAIR 112-4049
8 valkoinen/sininen 250 mm 1 PAIR 112-4050
9 valkoinen/sininen 250 mm 1 PAIR 112-4051
10 valkoinen/sininen 250 mm 1 PAIR 112-4052
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tyyppi Resistex Light Grip 2
Molempiin käsiin sopiva/käsispesifinen Molempiin käsiin sopiva
Kertakäyttöinen/uudelleenkäytettävä Uudelleenkäytettävä
Vuoren materiaali Polyesteri/puuvilla
Pinta Dot coating on both sides
Langan paksuus 13
Ranneke Kudottu rannne
EN Normi EN 388 (113X)
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm