Käsineet, käsiensuojaimet, Hot Hand
Toimittaja: Funakoshi Co.
Hot Hand
112-5071EA 26.3 EUR
112-5071 112-1983 112-1984 112-5072 112-5070
Käsineet, käsiensuojaimet, Hot Hand
Käsiensuojaimet
Nämä tarttumalapaset on tehty joustavasta silikonielastomeerista. Niitä voi käyttää kuumien tai kylmien esineiden käsittelyyn ja kuljettamiseen lyhyitä matkoja. Muoto suojaa vain käden sisäpuolta, mikä takaa hyvän tuntuman. Peukalo työnnetään toiseen aukkoon ja muut sormet toiseen, jotta ote olisi mahdollisimman pitävä.
  • Lämpötila-alue: −60...+230 °C
  • Pestään saippuavedellä ja säilytetään huoneenlämmössä kuivassa ja pimeässä
  • Takaa paremman otteen
Sertifikaatit: EN 407, EN 511, luokka II