Hait: Suojalasit, naamiomalliset
Valikoimaan kuuluu naamiomallisia suojalaseja eri käyttötarkoituksiin:<br />- Steriilit suojalasit puhdastiloihin<br />- Autoklavoinnin kestävät suojalasit<br />- Hitsauslasit
Valikoimaan kuuluu naamiomallisia suojalaseja eri käyttötarkoituksiin:
- Steriilit suojalasit puhdastiloihin
- Autoklavoinnin kestävät suojalasit
- Hitsauslasit
63  results were found
SearchResultCount:"63"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (111-1841)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Wrap-around modern style goggles, especially designed for small faces, provides excellent panoramic vision. The goggles consist of a PC lens, PVC fram...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (111-1840)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Wrap-around modern style provides excellent panoramic vision, high level of comfort and maximum protection.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (111-0614)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Lightweight cleanroom goggles.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (111-0615)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Sterile cleanroom goggles with a lightweight frame, indirect ventilation, and a non linting, latex-free headband.
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (111-1839)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Ergonomically designed wide vision goggles with co-injected frame provides 180° panoramic view. PC lens, PP (hard part) and AES Santoprene (soft part)...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: A unique combination of eye and respiratory protection.
Tuoteluettelon nro: (JSPAAGT020-141-300)
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: Junior goggle with reduced size housing, fully conforming to EN 166 34B.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (JSPAAGS020-54N-800)
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: A soft dual injection goggle providing a comfortable universal fit with a high level of protection from splash, dust, and impact.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: 3M
Kuvaus: GoggleGear™ safety goggles 6000 series features a large profile with indirect ventilation for air circulation with Scotchgard™ anti-fog and anti-scrat...
Toimittaja: 3M
Kuvaus: 3M™ Fahrenheit™ safety goggles feature a soft crystal frame and a wide support area around the face. They are designed with a specific channel on the ...
Toimittaja: 3M
Kuvaus: With a modern slim design, the 2800 series goggles combine performance, comfort and style while providing the wearer with an excellent field of vision...
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: Single lens goggle for everyday protection.
Toimittaja: 3M
Kuvaus: Goggle Gear™ safety goggles feature a polycarbonate lens and Scotchgard™ anti-fog/anti-scratch coating for superior protection. These low profile gogg...
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: A cost-effective, compact, and lightweight goggle.
Toimittaja: 3M
Kuvaus: The 2891 series Safety Goggles are high-wrap, clear polycarbonate safety goggles with Scotchgard™ anti-fog/anti-scratch coating for superior protectio...
Tuoteluettelon nro: (111-0186)
Toimittaja: Nitritex
Kuvaus: Manufactured from light weight PVC, the ultra soft single use goggles provide outstanding comfort. The specially designed indirect ventilation system ...
UOM: 1 * 60 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 63
no targeter for Bottom