Suojalasit, Attack
Toimittaja: Bollé Safety
Attack
111-0313EA 18.9 EUR
111-0313
Suojalasit, Attack
Suojalasit, naamiomalliset
These goggles offer a panoramic vision and anti-scratch coating on both sides. They provide protection against impact, chemical splash, dust and liquid aerosols.
  • Pehmustettu runko istuu tiiviisti ja mukavasti kasvojen muotoihin
  • Leveä, säädettävä nauha
  • Suojalaseja voidaan käyttää omien silmälasien päällä
  • Soveltuvat käyttöön myös joidenkin hengityssuojainten kanssa
Paino: 95 g
Sertifikaatit: EN 166, EN 170