Suojalasit, Flex Seal™
Toimittaja: Honeywell Safety
Flex Seal™
111-0132EA 40.2 EUR
111-0132 111-3606
Suojalasit, Flex Seal™
Suojalasit, naamiomalliset
Goggles with a flexible and sturdy frame feature a wraparound lens for a panoramic view.
  • Kevyt silikonirunko muotoutuu kasvojen mukaan
  • Runko pysyy pehmeänä ja joustavana jopa äärimmäisen kuumissa tai kylmissä olosuhteissa
  • Pääpantaa voi kääntää ja säätää ja sen voi myös irrottaa
  • Epäsuora tuuletus estää suojalaseja huurtumasta
Sivuille jatkuva linssi takaa hyvän näkyvyyden myös sivusuuntaan, ja laseja voidaan käyttää omien silmälasien päällä.
Paino: 110 g.
Sertifikaatit: EN 166, EN 169, EN 171, 1FT, C 3, 4, 9.