Hait: Spriilamput
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (451-3120)
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Ruostumaton teräs.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (WHEA237070)
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Alcohol burner manufactured from soda-lime glass, designed for use with isopropyl or denatured ethyl alcohol.
UOM: 1 * 6 Items
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Soda-lime glass with ground glass joint cap. The spirit lamp is an alternative to the gas-powered Bunsen burner and is also suitable for heating cooki...
Tuoteluettelon nro: (HECH43031010)
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus: Glass alcohol lamps without lateral tubing, complete with wick and brass wick holder.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (451-0096)
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Spirit lamp made of 18/10 stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HERE1082601)
Toimittaja: HERENZ, HEINZ GMBH
Kuvaus: Lämmittime, Spirit lamp, Spirit lamp, with wick and spout, Lasi, 100 ml
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MURRG671/02)
Toimittaja: MURRAY, S & CO LTD
Kuvaus: Lämmittime, Spirit lamp, Spirit lamp, glass with fitted wick in ceramic burner, Lasi, 100 ml
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (RSGA253.000)
Toimittaja: RSG
Kuvaus: Lämmittime, Spirit lamp, Poltin, jossa on sydänlangan säätö ja savuhattu, Ruostumaton teräs, ±60 ml
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom