Hait: Kypärät ja kolhulippikset
Hyväksytyt turvakypärät suojaavat työntekijää vaarallisissa työympäristöissä. Kypärä saadaan sopivaksi joko nk. Pin-lock systeemillä tai pyörivällä kiristysruuvilla (ratched). Sisäosat on valittavissa joko 4-piste tai 6-piste kiinnityksellä. Kypäröihin voidaan kiinnittää kuulosuojaimet sekä erilaisia visiirejä. Kolhulippahatut on kevyempi versio. Siinä on päätä suojaava kovaa materiaalia oleva suoja kankaan sisällä. Molempia sekä kypäriä, että kolhulippiksiä löytyy laaja värivalikoima, myös huomiovärit.
Hyväksytyt turvakypärät suojaavat työntekijää vaarallisissa työympäristöissä. Kypärä saadaan sopivaksi joko nk. Pin-lock systeemillä tai pyörivällä kiristysruuvilla (ratched). Sisäosat on valittavissa joko 4-piste tai 6-piste kiinnityksellä. Kypäröihin voidaan kiinnittää kuulosuojaimet sekä erilaisia visiirejä. Kolhulippahatut on kevyempi versio. Siinä on päätä suojaava kovaa materiaalia oleva suoja kankaan sisällä. Molempia sekä kypäriä, että kolhulippiksiä löytyy laaja värivalikoima, myös huomiovärit.
91  results were found
SearchResultCount:"91"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: UVEX
Kuvaus: Kevyiden ja mukavien uvex pheos -suojakypärien muotoilu on urheilullinen. Vankka, jäykkä kuori kestää sivulta tulevaa painetta ja täyttää kaikki raken...
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: EVO® VISTAlens® is a next generation, feature-rich safety helmet based on the proven Evolution® head protection technology. Incorporating a fully retr...
Toimittaja: UVEX
Kuvaus: Helmet shell made from polyethylene (PE).
Toimittaja: UVEX
Kuvaus: Polyethylene helmet shell with three variable air vents and conventional suspension harness for a comfortable fit.
Toimittaja: UVEX
Kuvaus: Nämä tuuletusaukolliset kypärät suojaavat myös hyvin alhaisissa lämpötiloissa (enintään −30 °C) ja suojaavat metalliroiskeilta.
Toimittaja: UVEX
Kuvaus: These caps feature an innovative hard shell element for reliable impact protection.
Tuoteluettelon nro: (SCTS2011420)
Toimittaja: SCOTT SAFETY
Kuvaus: Bumpmaster is a lightweight and wipe clean low profile PE bump cap.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: Visor carrier clips into universal slot ear defender housing for the Evolution® safety helmet range. Available with polycarbonate or acetate visors to...
Toimittaja: UVEX
Kuvaus: This light ABS helmet offers a high level of protection and durability. It is multifunctional and combines features from industrial protection helmets...
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: EVOLite® is one of the lightest safety helmets for sale in the UK, conforming to EN 397.
Tuoteluettelon nro: (JSPAAJF160-000-100)
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: The EVO®3 industrial safety helmet combines a super strong shell for superior all day protection, with the comfort benefits of the Evolution® 3D Adjus...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: UVEX
Kuvaus: These caps in fluorescent yellow or fluorescent orange feature an innovative hard shell element for reliable impact protection.
Toimittaja: UVEX
Kuvaus: Kypärässä on IES-mekanismi (Integrated Eyewear System), jolla pheos-suojalasit voi kiinnittää. Ne voi työntää uvex pheos -kypärän sisään tai laskea ne...
Tuoteluettelon nro: (JSPAAJB170-D00-100)
Toimittaja: JSP LTD
Kuvaus: EVOLite® is one of the lightest safety helmets for sale in the UK, conforming to EN 397. This model is fitted with CR2 reflective decals and ID badge ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: UVEX
Kuvaus: Lightweight helmets made from HDPE.
Tuoteluettelon nro: (MMMAG2N)
Toimittaja: 3M
Kuvaus: 3M™ Ratchet suspension, G2N is a replacement ratchet suspension cradle and plastic sweatband for all 3M™ Hard Hats, except the X5000 series.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 91
no targeter for Bottom