Hait: Histologiset kasetit
Kudoskasetit valmistetaan erittäin kemikaalinkestävästä asetaalipolymeeristä ja ne kestävät kaikkia yleisesti käytettyjä histologisia liuottimia.<br />Biopsianäytteille on omat pieniaukollisemmat biopsiakasetit. <br />Kudoskasetteja on saatavana  myös printtereille sopivissa pakkauksissa, teippiin pakkattuina tai muovikotelossa.
Kudoskasetit valmistetaan erittäin kemikaalinkestävästä asetaalipolymeeristä ja ne kestävät kaikkia yleisesti käytettyjä histologisia liuottimia.
Biopsianäytteille on omat pieniaukollisemmat biopsiakasetit.
Kudoskasetteja on saatavana myös printtereille sopivissa pakkauksissa, teippiin pakkattuina tai muovikotelossa.
94  results were found
SearchResultCount:"94"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Acetal polymer. Cassettes with welded disposable lid, supplied in racks for Leica and Sakura cassette printers. 2000 cassettes packed 40/rack.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Valmistettu asetaalipolymeerista, soveltuvat kudosnäytteiden säilyttämiseen ja merkitsemiseen käsittelyn, valamisen ja leikkaamisen aikana. Kestävät k...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Valmistettu asetaalipolymeerista, soveltuvat kudosnäytteiden säilyttämiseen ja merkitsemiseen käsittelyn, valamisen ja leikkaamisen aikana. Kestävät k...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Valmistettu asetaalipolymeerista, soveltuvat kudosnäytteiden säilyttämiseen ja merkitsemiseen käsittelyn, valamisen ja leikkaamisen aikana. Kestävät k...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Valmistettu asetaalipolymeerista, soveltuvat suurikokoisten kudosnäytteiden säilyttämiseen ja merkitsemiseen käsittelyn, valamisen ja leikkaamisen aik...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Soveltuvat suurikokoisten kudosnäytteiden säilyttämiseen ja merkitsemiseen käsittelyn, valamisen ja leikkaamisen aikana. Kestävät kaikkia yleisesti kä...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Valmistettu asetaalipolymeerista, soveltuvat kudosnäytteiden säilyttämiseen ja merkitsemiseen käsittelyn, valamisen ja leikkaamisen aikana. Kestävät k...
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 94
no targeter for Bottom