Kasetit automaattisiin merkintälaitteisiin, E-Z Load™ Histosette® II M482 & M483, E-Z Load™ QuickLoad™ M485SL & M486SL
Toimittaja: Simport
E-Z Load™
720-0861EA 99.5 EUR
720-0861 720-0860 720-0863 720-0862 720-0865 720-0864 720-0856 720-0855 720-0858 720-0857 720-0859 720-0870 720-0872 720-0871 720-0874 720-0873 720-0876 720-0875 720-0867 720-0866 720-0869 720-0868 720-0881 720-1211 720-0880 720-1210 720-0883 720-1213 720-0882 720-1212 720-1215 720-0841 720-0840 720-1214 720-0843 720-1217 720-0842 720-1216 720-0878 720-1208 720-1207 720-0877 720-0879 720-1209 720-1220 720-1222 720-1221 720-0850 720-0852 720-0851 720-0854 720-0853 720-1219 720-0845 720-0844 720-1218 720-0847 720-0846 720-0849 720-0848
Kasetit automaattisiin merkintälaitteisiin, E-Z Load™ Histosette® II M482 & M483, E-Z Load™ QuickLoad™ M485SL & M486SL
Histologiset kasetit Kasetit merkintälaitteisiin
E-Z Load™ Histosette® II -kasetit on helppo ladata Micro Writer®- ja Shur/Mark®-merkintälaitteisiin. Ainutlaatuinen 50 kasetin pino säästää aikaa ja rahaa. Enää ei tarvitse ladata kasetteja käsin, yksi kerrallaan: nyt merkintöjen tekemisen voi aloittaa, kun on sujauttanut koko pinon kerralla laitteeseen ja katkaissut ja poistanut tukinauhan. Erittäin vahvasta HD-polymeeristä valetuissa kaseteissa näytteet pysyvät turvallisesti upoksissa. Kasetit kestävät histologisten liuotinten kemialliset vaikutukset erittäin hyvin. Neste pääsee virtaamaan tehokkaasti ja valumaan vapaasti aukkojen läpi. Saatavina eri väreissä, jotka eivät sisällä solumyrkkyjä eivätkä metallia. Etuosassa on 45 asteen kulmassa oleva alue omille merkinnöille ja sopii siten erinomaisesti automaattisiin kasettien merkintälaitteisiin. Kansimalleja on kaksi. Yksiosainen, kertakäyttöinen muovikansi on käytännöllinen vaihtoehto kestokäyttöisille teräskansille. Kannen voi avata ja sulkea monta kertaa. Kansi sulkeutuu aina tiiviisti ja pitää huolen, että näytteet pysyvät tallella.
  • Kertakäyttöiset muovikasetit kestävät histologisten liuotinten kemialliset vaikutukset erittäin hyvin
  • Helposti irrotettava ja paikalleen napsautettava kansi
  • Biopsiamalliin voi asettaa pieniä biopsianäytteitä
  • Edessä 45 asteen kulmassa oleva alue omille merkinnöille
Kasettien koko: 40×50 mm
Pakkaus: Pakattu 50 kappaleen pinoihin. Pakkauksessa kaksi 20 pinon laatikkoa.