Kudoskasetit, Histosette® I, M490
Toimittaja: Simport
720-0889EA 215 EUR
720-0889 720-0888 720-0890 720-0892 720-0891 720-0894 720-0893 720-0885 720-0884 720-0887 720-0886
Kudoskasetit, Histosette® I, M490
Histologiset kasetit Kasetit kudosten käsittelyyn
Asetaalipolymeer.
  • Kestää histologisia liuottimia.
  • Neste pääsee virtaamaan ja valumaan vapaasti aukkojen läpi
  • Kasetissa on kiinteä kansi
  • Alue omille merkinnöille 30 asteen kulmassa