Biopsianäytteiden käsittely-/valukasetit, Micromesh™ M507
Toimittaja: Simport
Micromesh® II, M507
720-0977EA 707 EUR
720-0977 720-0976 720-0968 720-0978 720-0969 720-0971 720-0970 720-0973 720-0972 720-0975 720-0974
Biopsianäytteiden käsittely-/valukasetit, Micromesh™ M507
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
Asetaalipolymeeri. Biopsianäytteiden käsittely-/valukasetit, Micromesh™ M507.
  • Biopsiatyynyjä ei tarvita
  • Suuri, nelikulmainen lokero 27 mm², soveltuu neulabiopsioille
  • 1400 nelikulmaisen aukon (0,38 mm²) läpi neste pääsee virtaamaan vapaasti
  • Kansi
  • Edessä 45 asteen kulmassa oleva alue omille merkinnöille sopii joihinkin merkintälaitteisiin