Biopsiakasetti, Micromesh™ M508
Toimittaja: Simport Scientific
M508-10 M508-11 M508-12 M508-2 M508-3 M508-4 M508-5 M508-6 M508-7 M508-8 M508-9
720-0979EA 724 EUR
720-0979 720-0980 720-0981 720-0982 720-0983 720-0984 720-0985 720-0986 720-0987 720-0988 720-0989
Biopsiakasetti, Micromesh™ M508
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
Asetaalipolymeer.
  • Biopsiatyynyjä ei tarvita
  • Neljä nelikulmaista lokeroa, lokeron koko on 13 mm
  • Kannessa ja pohjassa on lähes 1400 aukkoa, joiden läpi neste pääsee virtaamaan
  • Kansi
  • Edessä 45 asteen kulmassa oleva alue omille merkinnöille sopii joihinkin merkintälaitteisiin