Biopsioiden käsittely-/valukasetit, Histosette ® I M499
Toimittaja: Simport Scientific
Histosette® I, M499
720-0944EA 326 EUR
720-0944 720-0943 720-0946 720-0945 720-1538 720-0948 720-0947 720-1542 720-0940 720-0942 720-0941
Biopsioiden käsittely-/valukasetit, Histosette ® I M499
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
Asetaalipolymeeri. M498-sarjaa vastaavat kertakäyttöiset kasetit, suunniteltu erityisesti biopsianäytteiden säilytykseen valuprosessin aikana.
  • Biopsiatyynyjä ei tarvita
  • Neliönmuotoiset aukot (1 mm) maksimoivat nestevaihdon ja varmistavat asianmukaisen tyhjennyksen
  • Kiinteä kansi
  • 45°:n kulmassa oleva kirjoitusalue mahdollistaa käytön joidenkin automatisoitujen kasetinmerkintälaitteiden kanssa