Kudoskasetit, Histosette® I, M498
Toimittaja: Simport Scientific
720-0933EA 300 EUR
720-0933 720-0932 720-0935 720-0934 720-0937 720-0936 720-0939 720-0938 720-0931 720-0930 720-1534
Kudoskasetit, Histosette® I, M498
Histologiset kasetit Kasetit kudosten käsittelyyn
Asetaalipolymeer.
  • Kestää histologisia liuottimia
  • Pitkänmalliset lokerot
  • Kansi
  • 45 asteen kulmassa oleva alue omille merkinnöille