Kudoskasetit, Histosette® II, M492
Toimittaja: Simport
Histosette® II
720-0908EA 312 EUR
720-0908 720-0911 720-1528 720-0907 720-0909 720-0914 720-0912 720-0906 720-0910 720-0913 720-0915
Kudoskasetit, Histosette® II, M492
Histologiset kasetit Kasetit kudosten käsittelyyn
Valmistettu asetyylipolymeeristä
  • Kestää histologisia liuottimia
  • Neste pääsee virtaamaan vapaasti aukkojen läpi
  • Kansi
  • Edessä 45 asteen kulmassa oleva alue omille merkinnöille sopii joihinkin merkintälaitteisiin