Hait: Kudoshomogenisaattorit
Kudoshomogenisaattorit (Tissue grinders) ovat pieniä kädessä pidettäviä borosilikaattilasiputkia ja survimia, joiden välys on erittäin pieni. Survin osa on joko borosilikaattilasia tai PTFE:tä. Survimen varsi voi olla lasia tai metallia.
Kudoshomogenisaattorit (Tissue grinders) ovat pieniä kädessä pidettäviä borosilikaattilasiputkia ja survimia, joiden välys on erittäin pieni. Survin osa on joko borosilikaattilasia tai PTFE:tä. Survimen varsi voi olla lasia tai metallia.
28  results were found
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft. Tissue grinders are used for controlled reduction of particle size and homogenisation...
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: CS1 tissue grinders are suitable for standard grinding, tissues are ground within a sealed container to minimise the risk of personal contact.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Potter-Elvehjem with all-glass construction designed for a motor drive using a stirrer adapter.
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Homogeniser, Tissue, Potter, Borosilikaattilasia, 2 ml, Sisähalk. × K: 8×120 mm
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: These tissue grinders (borosilicate glass, PTFE pestle with glass tube) combine both conical and cylindrical surfaces to reduce tissue and also produc...
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Pellet pestles with a stainless steel shaft/CTFE tips.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Glass tube with a PTFE pestle. Tissue grinders with capacity of 5 to 45 ml have radial serrations on the lower portion of the pestle to deliver the ho...
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Suunniteltu etenkin solujen homogenointiin niin, että tuma säilyy ehjänä.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: These borosilicate glass tissue grinders combine both conical and cylindrical surfaces to reduce tissue and also produces a uniform homogenate. Constr...
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Borosilicate glass with ground glass pestle.
Toimittaja: Spectrum Laboratories
Kuvaus: The stainless steel Bessman tissue pulveriser consists of a two-component mortar with handles and a pestle, specifically designed for pulverising 10 -...
Tuoteluettelon nro: (SCERSP884900-0000)
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: The kit contains a variety of the finest microscale tissue grinders suitable for use on tough connective tissue and soft tissue such as brain or liver...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Mortar in borosilicate glass, PTFE pestle with stainless steel rod. Handheld homogeniser with conical surface, which allows initial size reduction, fo...
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Laasti on borosilikaattilasia, PTFE-survi varsi on ruostumatonta terästä. Uurrettu PTFE-survin hajottaa näytteen tehokkaasti huhmareen sylinteriin. Ta...
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Borosilicate glass. Tissue grinders with interchangeable precision pestles and tubes for tissues such as liver, intestines, and heart.
Tarjous
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Mortar in borosilicate glass, PTFE pestle with stainless steel rod. Precisely constructed with completely interchangeable parts. For use in preparatio...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom