Homogenisaattorit, kudoshomogenisaattori, Dounce
Toimittaja: DWK Life Sciences
432-1272EA 758 EUR
432-1272 432-1273 432-1270 432-1271
Homogenisaattorit, kudoshomogenisaattori, Dounce
Homogenisaattorit Kudoshomogenisaattorit
Kokonaan borosilikaattilasia. Suunniteltu siten, että suurin osa pehmeän kudoksen solutumista ja mitokondrioista säilyy. Käytön aikana survimen kuulaa ympäröi kuumentumista ehkäisevä neste. Kitkavaikutus pienenee ja lasiin kerääntyvien jäämien osuus vähenee.
  • Huhmareessa on suuri säiliö ja kaatonokka
Sertifikaatit: Erittäin vähän uuttuvia aineita sisältävä Wheaton 33 -borosilikaattilasi (ASTM Tyyppi I Luokka A ja USP Tyyppi I).
Toimitustiedot: Huhmareen 'löyhä' survin (0,114 mm ±0,025 mm) ja 'tiukka' survin (0,05 mm ±0,025 mm).